Stampa…
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR307247-1G OR307247-5G
APOSOR307247-1GEA 394 EUR
APOSOR307247-1G APOSOR307247-5G
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₉Cl
Peso molecolare: 152,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527177
CAS Number: 1798-84-1