1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR307245-1G
OR307245-250MG
APOSOR307245-1GEA
574
EUR
APOSOR307245-1G
APOSOR307245-250MG
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Formula:
C₉H₉Cl Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD15527175 CAS Number: 10292-67-8 |