Stampa…
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307204-1G OR307204-250MG OR307204-5G
APOSOR307204-1GEA 188 EUR
APOSOR307204-1G APOSOR307204-250MG APOSOR307204-5G
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Formula: C₁₁H₁₇NO₃
Peso molecolare: 211,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658538
CAS Number: 117977-18-1