Stampa…
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 212 EUR
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₉Br
Punto di ebollizione: 110…113 °C (18 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11109720
CAS Number: 57807-28-0