Stampa…
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-indazole
OR30719-1G OR30719-250MG
APOSOR30719-1GEA 35 EUR
APOSOR30719-1G APOSOR30719-250MG
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11109401
CAS Number: 1092351-82-0