Stampa…
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307188-1G OR307188-250MG OR307188-100MG
APOSOR307188-1GEA 346 EUR
APOSOR307188-1G APOSOR307188-250MG APOSOR307188-100MG
2-(Furan-3-yl)acetic acid
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Formula: C₆H₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01859888
CAS Number: 123617-80-1