Stampa…
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307184-1G OR307184-250MG
APOSOR307184-1GEA 299 EUR
APOSOR307184-1G APOSOR307184-250MG
1-Benzofuran-7-ylmethanol
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441765
CAS Number: 209256-55-3