Stampa…
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307174-1G OR307174-5G
APOSOR307174-1GEA 50.9 EUR
APOSOR307174-1G APOSOR307174-5G
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Formula: C₄H₄N₂O·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09759205
CAS Number: 1197230-88-8