Stampa…
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307171-1G OR307171-5G
APOSOR307171-1GEA 19 EUR
APOSOR307171-1G APOSOR307171-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 168,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24540501
CAS Number: 815608-06-1