Stampa…
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(1-Ethoxy-ethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
OR307170-1G OR307170-25G OR307170-5G
APOSOR307170-1GEA 43.7 EUR
APOSOR307170-1G APOSOR307170-25G APOSOR307170-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁IN₂O
Peso molecolare: 266,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123601
CAS Number: 575452-22-1