Stampa…
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 136 EUR
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22543653
CAS Number: 1024120-52-2