Stampa…
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307167-1G OR307167-5G
APOSOR307167-1GEA 20.5 EUR
APOSOR307167-1G APOSOR307167-5G
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₁BrN₂O₂
Peso molecolare: 247,089 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25976492
CAS Number: 1448855-35-3