Stampa…
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307163-1G OR307163-250MG
APOSOR307163-1GEA 37.9 EUR
APOSOR307163-1G APOSOR307163-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂IN₃O₂
Peso molecolare: 238,971 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25976491
CAS Number: 1395443-08-9