Stampa…
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307162-1G OR307162-250MG OR307162-5G
APOSOR307162-1GEA 207 EUR
APOSOR307162-1G APOSOR307162-250MG APOSOR307162-5G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
Peso molecolare: 191,971 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441764
CAS Number: 784193-37-9