Stampa…
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307160-1G OR307160-25G OR307160-5G
APOSOR307160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307160-1G APOSOR307160-25G APOSOR307160-5G
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03444368
CAS Number: 54210-32-1