Stampa…
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307146-1G OR307146-5G
APOSOR307146-1GEA 14.7 EUR
APOSOR307146-1G APOSOR307146-5G
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₈O₄
Peso molecolare: 226,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312167
CAS Number: 1459-96-7