Stampa…
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR307139-5G OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA 173 EUR
APOSOR307139-5G APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311246
CAS Number: 1011-85-4