Stampa…
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307116-5G OR307116-25G
APOSOR307116-5GEA 128 EUR
APOSOR307116-5G APOSOR307116-25G
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Formula: C₉H₁₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04113636
CAS Number: 104227-71-6