Stampa…
5-Vinylpyrrolidone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307048-1G OR307048-5G OR307048-250MG
APOSOR307048-1GEA 145 EUR
APOSOR307048-1G APOSOR307048-5G APOSOR307048-250MG
5-Vinylpyrrolidone
5-Vinylpyrrolidone
Formula: C₆H₉NO
Punto di ebollizione: 90…92 °C (10 mm Hg)
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12911927
CAS Number: 7529-16-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III