Stampa…
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-1-Boc-Piperazine-3-carboxylic acid
OR307035-5G OR307035-1G OR307035-25G
APOSOR307035-5GEA 178 EUR
APOSOR307035-5G APOSOR307035-1G APOSOR307035-25G
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179099
CAS Number: 192330-11-3