Stampa…
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydrazineylpicolinonitrile
OR307017-1G OR307017-250MG
APOSOR307017-1GEA 553 EUR
APOSOR307017-1G APOSOR307017-250MG
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Formula: C₆H₆N₄
Peso molecolare: 134,139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20367091
CAS Number: 1339085-85-6