1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆N₂O Punto di fusione: 141…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972468 CAS Number: 5235-10-9 |