Stampa…
3-Bromo-5-azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR30681-1G OR30681-250MG OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA 129 EUR
APOSOR30681-1G APOSOR30681-250MG APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Punto di fusione: 184…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08690126
CAS Number: 23612-36-4