Stampa…
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR306658-1G OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA 575 EUR
APOSOR306658-1G APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18261166
CAS Number: 1256785-01-9