Stampa…
5-Cyclopropylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 654 EUR
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802408
CAS Number: 893738-23-3