Stampa…
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR306620-1G OR306620-100MG OR306620-250MG
APOSOR306620-1GEA 387 EUR
APOSOR306620-1G APOSOR306620-100MG APOSOR306620-250MG
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
6-Cyclopropylnicotinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18255573
CAS Number: 75893-75-3