Stampa…
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30661-100MG OR30661-1G OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR30661-100MG APOSOR30661-1G APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869751
CAS Number: 1159511-18-8