Stampa…
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR306608-1G OR306608-250MG
APOSOR306608-1GEA 438 EUR
APOSOR306608-1G APOSOR306608-250MG
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
2-Cyclopropylpyridin-4-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12032771
CAS Number: 340006-71-5
UN: 3259
ADR: 8,III