Stampa…
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR306607-1G OR306607-250MG OR306607-5G
APOSOR306607-1GEA 201 EUR
APOSOR306607-1G APOSOR306607-250MG APOSOR306607-5G
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12033370
CAS Number: 1159821-66-5