Stampa…
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR306606-1G OR306606-250MG OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA 576 EUR
APOSOR306606-1G APOSOR306606-250MG APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22379683
CAS Number: 1365763-16-1