Stampa…
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR306605-1G OR306605-250MG OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA 524 EUR
APOSOR306605-1G APOSOR306605-250MG APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Punto di fusione: 173 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23143908
CAS Number: 1417519-28-8