Stampa…
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30659-250MG OR30659-1G
APOSOR30659-250MGEA 199 EUR
APOSOR30659-250MG APOSOR30659-1G
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₇H₆Cl₂N₄
Peso molecolare: 217,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869749
CAS Number: 1072895-86-3