Stampa…
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30658-1G OR30658-250MG
APOSOR30658-1GEA 179 EUR
APOSOR30658-1G APOSOR30658-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄Cl₂N₄
Peso molecolare: 203,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09750213
CAS Number: 98141-42-5