Stampa…
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 29 EUR
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀BrN
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038481
CAS Number: 69383-60-4