Stampa…
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR306500-1G OR306500-500MG
APOSOR306500-1GEA 873 EUR
APOSOR306500-1G APOSOR306500-500MG
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·ClH
Peso molecolare: 153,607 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26096974
CAS Number: 1439900-52-3