Stampa…
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR30643-1G OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA 673 EUR
APOSOR30643-1G APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Peso molecolare: 258,294 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703327
CAS Number: 71904-80-8