Stampa…
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR306350-1G OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA 1160 EUR
APOSOR306350-1G APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Formula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20488777
CAS Number: 171-77-7