Stampa…
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR306345-100MG OR306345-1G OR306345-250MG
APOSOR306345-100MGEA 56.8 EUR
APOSOR306345-100MG APOSOR306345-1G APOSOR306345-250MG
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formula: C₆H₉N₃O·ClH
Peso molecolare: 175,616 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602189
CAS Number: 1159737-11-7