Stampa…
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
OR306261-1G OR306261-5G
APOSOR306261-1GEA 277 EUR
APOSOR306261-1G APOSOR306261-5G
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₉N₃
Peso molecolare: 111,145 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C
Punto di fusione: 168…170 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059942
CAS Number: 3524-49-0