Stampa…
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR306041-100MG OR306041-1G OR306041-500MG
APOSOR306041-100MGEA 364 EUR
APOSOR306041-100MG APOSOR306041-1G APOSOR306041-500MG
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Formula: C₁₃H₁₅BrO₃
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16458589
CAS Number: 1226383-83-0