Stampa…
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR306025-1G OR306025-250MG
APOSOR306025-1GEA 909 EUR
APOSOR306025-1G APOSOR306025-250MG
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Formula: C₁₁H₁₃ClO₂
Peso molecolare: 212,673 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16308461
CAS Number: 91427-34-8