Stampa…
4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30601-1G OR30601-250MG
APOSOR30601-1GEA 938 EUR
APOSOR30601-1G APOSOR30601-250MG
4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
4-Bromo-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520860
CAS Number: 54569-28-7