Stampa…
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 149 EUR
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrNS
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11052627
CAS Number: 28783-17-7