Stampa…
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30578-1G OR30578-250MG
APOSOR30578-1GEA 366 EUR
APOSOR30578-1G APOSOR30578-250MG
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₆N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869738
CAS Number: 1159511-16-6