Stampa…
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR30570-1G OR30570-100MG OR30570-250MG
APOSOR30570-1GEA 418 EUR
APOSOR30570-1G APOSOR30570-100MG APOSOR30570-250MG
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formula: C₁₀H₈BrN·BrH
Peso molecolare: 302.993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022337
CAS Number: 188861-57-6