Stampa…
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Isoquinolin-6-yl)methanol, 6-(Hydroxymethyl)-2-azanaphthalene, Isoquinolin-6-ylmethanol
OR30565-1G OR30565-250MG
APOSOR30565-1GEA 358 EUR
APOSOR30565-1G APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226912
CAS Number: 188861-59-8