Stampa…
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
Fornitore: Apollo Scientific
OR305637-250MG OR305637-1G
APOSOR305637-250MGEA 132 EUR
APOSOR305637-250MG APOSOR305637-1G
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
1H-Indol-3-ylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094806
CAS Number: 741253-05-4