1H-Indol-4-ylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1H-Indol-4-yl)acetic acid
OR305636-1G
OR305636-250MG
APOSOR305636-1GEA
263
EUR
APOSOR305636-1G
APOSOR305636-250MG
1H-Indol-4-ylacetic acid
1H-Indol-4-ylacetic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Peso molecolare: 175,184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09837549 CAS Number: 16176-74-2 |