Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₈BrNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038664 CAS Number: 885953-43-5 UN: 3265 ADR: 8,III |