Stampa…
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
OR305616-25G OR305616-5G
APOSOR305616-25GEA 165 EUR
APOSOR305616-25G APOSOR305616-5G
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄N₂S·ClH
Peso molecolare: 254,779 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26743820
CAS Number: 913614-18-3